Documenti
SBP3500901
Sigma-Aldrich
Anthrax Protective Antigen Blocking Peptide for SAB3500901
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
bacteria
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
14 amino acids near the carboxy terminus of Anthrax protective antigen.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500901.