Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB2702123
Sigma-Aldrich
Anti-KDM6A antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
KABUK2, UTX, bA386N14.2
Scegli un formato
100 μL
418,00 €
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
418,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
PM
154 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.9 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KDM6A(7403)
Immunogeno
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 409 and 750 of KDM6A (Uniprot ID#O15550)
Applicazioni
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000, ChIP assay: Assay-dependent dilution. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Azioni biochim/fisiol
This gene is located on the X chromosome and is the corresponding locus to a Y-linked gene which encodes a tetratricopeptide repeat (TPR) protein. The encoded protein of this gene contains a JmjC-domain and catalyzes the demethylation of tri/dimethylated histone H3. [provided by RefSeq]
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
1XPBS, 20% Glycerol (pH7). 0.025% ProClin 300 was added as a preservative.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)