05-797R
Anti-phospho-Erk1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)Antibody, recombinant clone AW39R, rabbit monoclonal
clone AW39R, Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Erk1, Erk2, p44-MAPK, p42-MAPK, MAPK2, PRKM2, p41mapk, PRKM1, p44, ERK2, P42MAPK, ERK, p42, MAPK1, ERT1, ERT2, Mitogen-activated protein kinase, MAP Kinase 2, MAP Kianse 1, MAPK
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AW39R, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
Kinases & Phosphatases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PDGF-treated NIH/3T3 cell lysates
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1