SAB2701683
Anti-th antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
th, tyrosine hydroxylase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
zebrafish
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
zebrafish ... th(30384)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting (1:1000)
- whole retinal flat-mount immunolabelling (1:500)
- immunofluorescence (2:1000)
- immunohistochemistry (2:1000)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)