SAB1411967
ANTI-PIM1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PIM, PIM1
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIM1(5292)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLLSKINSLAHLRAAPCNDLHATKLAPGKEKEPLESQYQVGPLLGSGGFGSVYSGIRVSDNLPVAIKHVEKDRISDWGELPNGTRVPMEVVLLKKVSSGF
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)