Documenti fondamentali
363M-1
Sigma-Aldrich
PAX-8 (MRQ-50)
Scegli un formato
1 ML
241,00 €
0.1 ML
284,00 €
7 ML
794,00 €
0.5 ML
809,00 €
1 ML
1.530,00 €
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
241,00 €
0.1 ML
284,00 €
7 ML
794,00 €
0.5 ML
809,00 €
1 ML
1.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-50, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (363M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (363M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (363M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (363M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (363M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PAX8(7849)
Descrizione generale
ü[1][2][3][1] This section of the protein is shared with other PAX proteins such as PAX-5 and PAX-6; thus, some cross-reactivity with these proteins may be observed as evidenced by the labeling of selected lymphocytes, and neuroendocrine cells.
Qualità
IVD
IVD
IVD
RUO
Stato fisico
Soluzione in tampone Tris, pH 7,3-7,7, con 1% BSA e <0,1% sodio azide
Nota sulla preparazione
Scaricare le IFU specifiche per il lotto e il formato del prodottoN.B: È necessario un codice reperibile sulla confezione o sull′etichetta del prodotto.
Altre note
Per l'assistenza tecnica chiamare il numero 800 665 7284, oppure inviare un′e-mail a [email protected]
Note legali
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inigo Espinosa et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 34(3), 257-265 (2015-04-07)
Breast carcinomas rarely metastasize to the ovary and are even more rarely present clinically as primary ovarian tumors. However, patients with breast cancer not infrequently develop independent primary ovarian carcinomas. In these cases, distinction between independent primaries and metastatic tumors
Mark J Mentrikoski et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 22(9), 635-641 (2014-10-04)
Clear-cell renal cell carcinoma (CC-RCC) is the most common primary kidney malignancy, yet this morphology is not unique to renal primary tumors, as clear-cell variants of numerous nonrenal carcinomas of varying lineages exist. Therefore, because of CC-RCC's ability to metastasize
Meaghan L Barr et al.
Journal of clinical pathology, 68(1), 12-17 (2014-10-16)
Immunohistochemical stains have greatly improved the diagnostic accuracy of renal cell carcinoma (RCC) for primary and distant tumours. We evaluate a marker that has recently been incorporated in clinical practice, PAX-8, in primary and metastatic RCCs. Two distinct tissue microarrays
Biljana Pauzar et al.
Collegium antropologicum, 36 Suppl 2, 79-82 (2013-02-13)
US-guided fine needle aspiration cytology is currently the best diagnostic tool for thyroid nodules. However, it is not sensitive and specific enough for differentiating between benign and malignant follicular tumors. A potentially useful marker for this differentiation is the PAX8-PPARgamma
Ping Zhang et al.
Pathology international, 56(5), 240-245 (2006-05-04)
Thyroid transcription factor 1 (TTF1), thyroid transcription factor 2 (TTF2) and paired box gene 8 (Pax8) are demonstrated to play a crucial role for the differentiation and organogenesis of thyroid follicular cells. Their roles in thyroid carcinogenesis are not very