Vai a
367M-1
IgG4 (MRQ-44) Mouse Monoclonal Antibody
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
230,00 €
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
0.5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
493,00 €
7 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
664,00 €
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
724,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-44, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-44, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (367M-14), vial of 0.5 mL concentrate (367M-15), bottle of 1.0 mL predilute (367M-17), vial of 1.0 mL concentrate (367M-16), bottle of 7.0 mL predilute (367M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
The igG4-related sclerosing disease has been recognized as a systemic disease entity characterized by an elevated serum IgG4 level, sclerosing fibrosis, and diffuse lymphoplasmacytic infiltration with the presence of many IgG4-positive plasma cells. Clinical manifestations are apparent in the pancreas, bile duct, gall bladder, lacrimal gland, salivary gland, retroperitoneum, kidney, lung, breast, thyroid, and prostate. Immunohistochemical analyses in the case of IgG4-related sclerosing disease not only exhibit significantly more than normal IgG4-positive plasma cells in affected tissues.
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
IgG4 Positive Control Slides, Product No. 367S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. For long term storage, is it best to keep this product at 4 degrees, or to aliquot and freeze at -20?
    1 risposta
    1. Storage conditions are 2 to 8 °C; do not freeze. This can be found in the instructions for use (IFU).