SAB1408194
Anti-WDR67 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Gm85, MGC104222, MGC126773, MGC138159, MGC21654
Scegli un formato
367,00 €
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.51 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR67(93594)
Immunogeno
Sequence
MLNVFVALTKGQYPVFNQYPKFIVDYQTQERERIRNDELDYLRERQTVEDMQAKVDSQRVEDEAWYQKQELLRKAEETRREMLLQEEEKMIQQRQRLAAVKRELKVKEMHLQDAARRRFLKLQQDQQEMELRRLDDEIGRKVYMRDREIAATARDLEMRQLELESQKRLYEKNLTENQEALAKEMRADADAYRRKVDLEEHMFHKLIEAGETQSQKTQKWKEAEGKEFRLRSAKKASALSDASRKWFLKQEINAAVEHAENPCHKEEPRFQNEQDSSCLPRTSQLNDSSEMDPSTQISLNRRAVEWDTTGQNLIKKVRNLRQRLTARARHRCQTPHLLAA
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)