Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 114,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 199,00 € |
Informazioni su questo articolo
114,00 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O13/c13-1-2(14)3(15)8(7(19)10(20)21)24-12-6(18)4(16)5(17)9(25-12)11(22)23/h1-9,12,14-19H,(H,20,21)(H,22,23)
InChI key
SYBQLSSECRIKMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥85% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?