Documenti fondamentali
SAB1407594
Sigma-Aldrich
Anti-RHBDL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC16997, RRP2
Scegli un formato
50 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~14.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHBDL2(54933)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the rhomboid family of integral membrane proteins. This family contains proteins that are related to Drosophila rhomboid protein. Members of this family are found in both prokaryotes and eukaryotes and are thought to function as intramembrane serine proteases. The encoded protein is thought to release soluble growth factors by proteolytic cleavage of certain membrane-bound substrates, including ephrin B2 and ephrin B3. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RHBDL2 (AAH13103.1, 1 a.a. ~ 121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNLNMGREMKEELEEEEKMREDGGGKDRAKSKKVHRIVSKWMLPEKSRGTYLERANCFPPPVFIISISLAELAVFIYYAVWKPQKQWITLDTGILESPFIYSPEKREEAWRFISYMLVHAG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)