Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 428,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
40
428,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
28-30 kDa
Immunogen
GST (Glutathione-S-transferase) derived from the pGEX expression vector and linked to KLH
Application
Anti-GST Tag Antibody detects level of GST Tag & has been published & validated for use in WB.
Physical form
Format: Purified
Analysis Note
Control
Cells expressing the GST-tag
Cells expressing the GST-tag
routinely evaluated by immunoblot on MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173). 0.5-2mg/ml of a previous lot detected 500ng of GST (Catalog # 12-350)
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-GST Tag Antibody
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?