Documenti fondamentali
BMSV10021SL
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional single channel adapter, extra long (80 mm) stainless steel
Scegli un formato
1 EA
42,90 €
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
42,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific V1002-1SL
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator single channel 80mm long adapter is manufactured from stainless steel and enables aspiration from deep containers.
Note legali
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)