Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 675,00 € |
Informazioni su questo articolo
675,00 €
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
liquid
concentration
1 mM in DMSO
fluorescence
λex 506 nm; λem 525.0 nm±5.0 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1[c](cc2[o]c3c(c(c2c1)c4cc(c(cc4)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc5c(ccc(c5)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)cc(c(c3)OCOC(=O)C)Cl)=O
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2
InChI key
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| concentration 1 mM in DMSO | concentration - | concentration - | concentration - |
| fluorescence λex 506 nm; λem 525.0 nm±5.0 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase | fluorescence - | fluorescence λex 335 nm (high), λex 362 nm (low), λem 505 nm (high), λem 512 nm (low) | fluorescence λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+ |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 39294-1ML | 04061831981766 |