SAB1403066
Monoclonal Anti-CDIPT antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Sinonimo/i:
MGC1328, PIS, PIS1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F8, monoclonal
PM
antigen ~49.54 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDIPT(10423)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPDENIFLFVPNLIGYARIVFAIISFYFMPCCPLTASSFYLLSGLLDAFDGHAARALNQGTRFGAMLDMLTDRCSTMCLLVNLALLYPGATLFFQISMSLDVASHWLHLHSSVVRGSESHKMIDLSGNPVLRIYYTSRPALFTLCAGNELFYCLLYLFHFSEGPLVGSVGLFRMGLWVTAPIALLKSLISVIHLITAARNMAALDAADRAKKK
WGK 1