Documenti fondamentali
SAB1400174
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NAGLU antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NAG, Anti-UFHSD
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAGLU(4669)
Descrizione generale
This gene encodes an enzyme that degrades heparan sulfate by hydrolysis of terminal N-acetyl-D-glucosamine residues in N-acetyl-alpha-D-glucosaminides. Defects in this gene are the cause of mucopolysaccharidosis type IIIB (MPS-IIIB), also known as Sanfilippo syndrome B. This disease is characterized by the lysosomal accumulation and urinary excretion of heparan sulfate. (provided by RefSeq)
Immunogeno
NAGLU (NP_000254, 644 a.a. ~ 742 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YQLTLWGPEGNILDYANKQLAGLVANYYTPRWRLFLEALVDSVAQGIPFQQHQFDKNVFQLEQAFVLSKQRYPSQPRGDTVDLAKKIFLKYYPGWVAGS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)