Documenti fondamentali
S7821
Sigma-Aldrich
Sulfadossina
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Ammino-N-(5,6-dimetossi-4-pirimidinil)benzenesolfonammide, Sulfadossina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.33
Beilstein:
625453
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51101500
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
ethanol: NH4OH (9:1): soluble 20 mg/mL
Spettro attività antibiotica
parasites
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Struttura chimica: solfonammide
Applicazioni
La sulfadossina è un antibiotico sulfamidico usato in associazione con la pirimetamina per il trattamento o la prevenzione della malaria. Si usa anche nel trattamento di varie infezioni negli animali da allevamento. L′associazione sulfadossina e pirimetamina è indicata per il trattamento della malaria da Plasmodium falciparum nei pazienti con sospetta resistenza alla clorochina. Trova applicazione nello studio delle infezioni causate da Toxoplasma gondii ed è stata impiegata in studi su animali per prevenire le infezioni post-chirurgiche.
Azioni biochim/fisiol
La sulfadossina è un antibatterico sulfamidico che inibisce la diidropteroato sintetasi (DHPS), un enzima che trasforma l′acido 4-amminobenzoico (PABA) nella sintesi dell′acido diidropteroico. Questo enzima è coinvolto inoltre nella via metabolica del folato e interviene a monte della diidrofolato reduttasi (DHFR).
Altre note
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Classe di stoccaggio (TRGS 510): Solidi non combustibili
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Christine Hamann et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 301(6), E1220-E1228 (2011-09-09)
Patients with diabetes mellitus have an impaired bone metabolism; however, the underlying mechanisms are poorly understood. Here, we analyzed the impact of type 2 diabetes mellitus on bone physiology and regeneration using Zucker diabetic fatty (ZDF) rats, an established rat
Arunima Kohli et al.
Clinical epigenetics, 4(1), 17-17 (2012-09-27)
Secondhand smoke (SHS) and ambient air pollution (AAP) exposures have been associated with increased prevalence and severity of asthma and DNA modifications of immune cells. In the current study, we examined the association between SHS and AAP with DNA methylation
Jae Jun Lee et al.
Korean journal of pathology, 46(6), 554-561 (2013-01-17)
The p16(INK4a) gene methylation has been reported to be a major tumorigenic mechanism. We evaluated the methylation status of the p16(INK4a) genes in 231 invasive breast cancer and 90 intraductal carcinoma specimens using a methylation-specific polymerase chain reaction and p16
Yonghui Zhang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(8), 9500-9505 (2015-10-16)
To explore the methylation status of DNA-binding inhibitor 4 (ID4) in tamoxifen-refractory (TR) breast cancer. From January 2012 to December 2014, breast cancer patients managed by radical mastectomy previously and receiving tamoxifen treatment for at least 12 months were enrolled.
H G Fischer et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(9), 4826-4834 (2000-04-26)
During chronic infection of mice with Toxoplasma gondii, gene message for IL-12p40, CD86, and the potassium channel Kv1.3 was detected in brain mononuclear cells, suggesting the presence of dendritic cells (DC) in the CNS. Consistently, cells bearing the DC markers