Documenti fondamentali
S7324
Sigma-Aldrich
K-Strophanthin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Composizione
cymarin, ~20% HPLC
erysimoside, ~15% HPLC
helveticoside, ~10% HPLC
strophanthidin, <10% HPLC
k-β-strophanthin, ~10% HPLC
k-strophanthoside, ~40% HPLC
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)