Documenti fondamentali
S5253
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride
≥99%, liquid
Sinonimo/i:
Octadecanoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.92
Beilstein:
639784
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-22 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
165 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges