Documenti
S5134
Sigma-Aldrich
Scott′s Tap Water Substitute Concentrate
10 ×
About This Item
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
10 ×
pH
7.0-7.8
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Used as a "blueing reagent" in hematoxylin and eosin staining procedures. Scott′s Tap Water Substitute Concentrate has been used in transferase−mediated dUTP nick end labeling (TUNEL) assay. It has been used in immunohistochemical analysis.
Altre note
MgSO4 • 7H2O, 200 g/L + NaHCO3, 20 g/L
Nota sulla preparazione
Scott′s Tap Water Substitute is prepared by mixing 1 part of Scott′s Tap Water Substitute Concentrate with 9 parts deionized water.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Intermittent metronomic drug schedule is essential for activating antitumor innate immunity and tumor xenograft regression
Chen CS, et al.
Neoplasia, 16(1), W22-W27 (2014)
Impact of tumor vascularity on responsiveness to antiangiogenesis in a prostate cancer stem cell-derived tumor model
Zhang, et al.
Molecular Cancer Therapeutics (2013)
Histophatologic Techniques (2006)
Beth G Ashinsky et al.
Acta biomaterialia, 111, 232-241 (2020-05-25)
Tissue-engineered replacement discs are an area of intense investigation for the treatment of end-stage intervertebral disc (IVD) degeneration. These living implants can integrate into the IVD space and recapitulate native motion segment function. We recently developed a multiphasic tissue-engineered disc-like
Zollie A Yavarow et al.
Human molecular genetics, 29(2), 286-294 (2019-12-10)
Glycogen storage disease type Ia (GSD Ia) is caused by autosomal mutations in glucose-6-phosphatase α catalytic subunit (G6PC) and can present with severe hypoglycemia, lactic acidosis and hypertriglyceridemia. In both children and adults with GSD Ia, there is over-accumulation of