Documenti fondamentali
S4939
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
proteasome substrate, ≥98% (HPLC), solid
Scegli un formato
10 MG
869,00 €
869,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
869,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H50N5O10F3
Peso molecolare:
817.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
869,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, ≥98% (HPLC), solid
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C40H50F3N5O10/c1-20(2)15-28(45-32(50)13-14-33(51)52)37(55)46-29(16-21(3)4)38(56)48-35(22(5)6)39(57)47-30(17-23-7-10-25(49)11-8-23)36(54)44-24-9-12-26-27(40(41,42)43)19-34(53)58-31(26)18-24/h7-12,18-22,28-30,35,49H,13-17H2,1-6H3,(H,44,54)(H,45,50)(H,46,55)(H,47,57)(H,48,56)(H,51,52)/t28-,29-,30-,35-/m0/s1
ZSJPCNKJLSJEQF-DWNBPJMTSA-N
Azioni biochim/fisiol
Chymotrypsin and multicatalytic endopeptidase complex: proteasome substrate similar to AMC derivative
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mafalda Santos et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 809985-809985 (2022-05-20)
Serine tRNAs (tRNASer) are frequently overexpressed in tumors and associated with poor prognosis and increased risk of recurrence in breast cancer. Impairment of tRNA biogenesis and abundance also impacts proteome homeostasis, and activates protein quality control systems. Herein, we aimed
Ana Sofia Varanda et al.
RNA biology, 17(1), 135-149 (2019-10-02)
Deregulation of tRNAs, aminoacyl-tRNA synthetases (aaRS) or tRNA modifying enzymes, increase the level of protein synthesis errors (PSE) and are associated with several diseases, but the cause-effect mechanisms of these pathologies remain elusive. To clarify the role of PSE in