73297
Miscela acido palmitico-acido stearico
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Acidi grassi C16-18, Miscela acido stearico-acido palmitico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
palm oil
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Saggio
≥90% (sum of steric acid and palmitic acid)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?