S4199
Seppro® Dilution buffer
Sinonimo/i:
Tris (hydroxymethyl) aminomethane
Scegli un formato
124,00 €
Scegli un formato
About This Item
124,00 €
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)