Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
6 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 219,00 € 186,15 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
186,15 €
Prezzo di listino219,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
room temp
Quality Segment
Application
Spin Columns are recommended for use with Seppro™ reagents.
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?