S4139
Spermidine
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (GC)
Stato
solid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
clear colorless to light yellow-white
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ppm1a(24666)
Azioni biochim/fisiol
Spermidine is biogenic polyamine formed from putrescine, a precursor of spermine. It was first detected in human sperm, but occurs widely in nature. It is essential in both normal and neoplastic tissue growth. Spermidine has a role in cell growth processes and the formation and interconversion of spermidine in mammalian cells has been reported. It has been studied in the regulation of tRNA methyltransferase activity and stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Avvertenza
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?