Documenti
S3752
Sigma-Aldrich
Tin(II) stearate
≥90%
Sinonimo/i:
Stannous octadecanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H70O4Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
685.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥90%
Forma fisica
solid
Colore
off-white to tan
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3