Key Documents
20-188
Millipore
Tampone di lisi RIPA, 10X
100 mL RIPA Lysis Buffer, 10X for Immunoprecipitation & Western Blotting.
Sinonimo/i:
lysis buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il tampone RIPA (Radioimmunoprecipitation assay) viene usato nella lisi cellulare e nella solubilizzazione di proteine da cellule di mammifero sia aderenti che in sospensione. E′ inoltre usato negli studi sulle interazioni proteina-proteina nei quali aiuta a ridurre le interazioni non specifiche e a mantenere il basso il background, consentendo nel contempo la maggior parte dei legami proteina-proteina specifici.
Applicazioni
Il tampone per la lisi delle cellule RIPA, 10X, è stato utilizzato per la lisi delle cellule durante la preparazione di campioni da analizzare in saggi di immunoprecipitazione e Western blot.
Stato fisico
0,5M Tris-HCl, pH 7,4, 1,5M NaCl, 2,5% acido deossicolico, 10% NP-40, 10mM EDTA.
Stoccaggio e stabilità
6 mesi a temperatura ambiente.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Visita l’Archivio dei documenti
Ya-Hui Chen et al.
Cancer management and research, 12, 4645-4665 (2020-07-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a highly aggressive malignancy with an overall 5-year survival rate of 9.3%, and this malignancy is expected to become the second leading cause of cancer-related death by 2030. Gemcitabine resistance develops within weeks of PDAC
Lena Gamboa et al.
ACS chemical biology, 15(2), 533-542 (2020-01-07)
CRISPR-associated proteins (Cas) are enabling powerful new approaches to control mammalian cell functions, yet the lack of spatially defined, noninvasive modalities limits their use as biological tools. Here, we integrate thermal gene switches with dCas9 complexes to confer remote control
Suji Han et al.
Cancers, 11(12) (2019-11-28)
Glioblastoma is a highly aggressive and lethal brain tumor, with limited treatment options. Abnormal activation of the neddylation pathway is observed in glioblastoma, and the NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, MLN4924, was previously shown to be effective in glioblastoma cell line
Carla Maiara Lopes Cardozo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-14)
There are still controversies regarding the correlation between the beneficial effects for health and the administration of isolated compounds or crude extracts in therapeutic applications. Campomanesia xanthocarpa, found in the Brazilian Cerrado, demonstrated beneficial effects in metabolic disorders associated with
Kuo-Chung Lan et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 18(1), 12-12 (2020-02-20)
Pregnant women have high serum concentrations of sex steroid hormones, which are major regulators of paracrine and autocrine responses for many maternal and placental functions. The main purpose of this study was to compare patients with preeclampsia and patients with