S1825
S32826 disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[4-(Tetradecanoylamino)benzyl]phosphonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(CP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3