S180
SB-206553 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-Methyl-1-(3-pyridylcarbamoyl)-1,2,3,5-tetrahydropyrrolo[2,3-f]indole hydrochloride hydrate, N-3-Pyridinyl-3,5-dihydro-5-methylbenzo(1,2-b:4,5-b′)dipyrrole-1(2H)carboxamide hydrochloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
yellow
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Stringa SMILE
O.Cl.Cn1ccc2cc3N(CCc3cc12)C(=O)Nc4cccnc4
InChI
1S/C17H16N4O.ClH.H2O/c1-20-7-4-12-10-16-13(9-15(12)20)5-8-21(16)17(22)19-14-3-2-6-18-11-14;;/h2-4,6-7,9-11H,5,8H2,1H3,(H,19,22);1H;1H2
NXGFRKQJHLVHIT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3