Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 392,00 € |
Informazioni su questo articolo
392,00 €
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)C[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1cc2c(cc1)cccc2)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN
InChI
1S/C26H37N5O5/c1-16(2)12-21(15-23(32)31-36)25(34)30-22(26(35)29-17(3)24(33)28-11-10-27)14-18-8-9-19-6-4-5-7-20(19)13-18/h4-9,13,16-17,21-22,36H,10-12,14-15,27H2,1-3H3,(H,28,33)(H,29,35)(H,30,34)(H,31,32)/t17-,21+,22-/m0/s1
InChI key
AWNBSWDIOCXWJW-WTOYTKOKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description InSolution, ≥97%, inhibits MMPs and TACE | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form lyophilized powder | form liquid | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to beige | color white to off-white | color - | color white to off-white |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?