S1577
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥97% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
SDF-1, SDF1, SDF-1α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤50 ng/mL EC50
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg protein Endotoxin
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CXCL12((6387)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Protocolli
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.