S0127
Sulfathiazole sodium salt
≥99%
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (Organic)
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2nccs2
InChI
1S/C9H8N3O2S2.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
GWIJGCIVKLITQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2