Needed to be recrystallized - MS showed contamination with Na.
S9876
Sulfathiazole
Sinonimo/i:
2-Sulfanilamidothiazole, 4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1694
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
200-202 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: Inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)