Merck
RS2
Rinse Solution No 2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.6 % (w/v)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
HT110216HT110280HT1102128
concentration
1.6 % (w/v)
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Application
Intended for use as a buffer with various Romanowky type staining procedures, specifically those performed on the Hematek. RS2 is a component of Sigma′s Wright Stain Set (Cat. No. WSHT-1SET).
Other Notes
Ethanol solution, 18% w/v, with surfactant. Sodium azide, 0.02% added as preservative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Katherine A Scott et al.
Vaccine, 35(40), 5426-5433 (2017-04-23)
Foot-and-mouth disease (FMD) vaccines with improved stability and less reliant on a cold-chain are needed to improve the longevity of immune responses elicited in animals. This is especially so for serotypes O and SAT2 which are unstable in mildly acidic
Dong-Hyun Jung et al.
3 Biotech, 10(2), 31-31 (2020-01-29)
Resistant starch (RS) is an important food source from which gut bacteria produce short chain fatty acids, which have beneficial effects for human health. The Bifidobacterium adolescentis P2P3, a human gut bacterium possessing a strong RS-degrading activity, was isolated from
Tovhowani D Ramulongo et al.
Veterinary microbiology, 243, 108614-108614 (2020-04-11)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious vesicular disease of cloven-hoofed animals, which severely decreases livestock productivity. FMD virus (FMDV), the causative agent, initiates infection by interaction with integrin cellular receptors on pharyngeal epithelium cells, causing clinical signs one to
Jajati K Mohapatra et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 3), 553-564 (2014-11-09)
In this study we describe the adaptive changes fixed on the capsid of several foot-and-mouth disease virus serotype A strains during propagation in cell monolayers. Viruses passaged extensively in three cell lines (BHK-21, LFBK and IB-RS-2) consistently gained positively charged
M Chitray et al.
Archives of virology, 159(5), 947-961 (2013-11-14)
Genetic information regarding the leader (L) and complete capsid-coding (P1) region of FMD serotype A and O viruses prevalent on the African continent is lacking. Here, we present the complete L-P1 sequences for eight serotype A and nine serotype O
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
RS2-900ML04061838208040
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica