Documenti fondamentali
RES3077T-A7
SAFC
Tricina
Sinonimo/i:
Tricina, N-[tris(idrossimetil)metil]glicina
Scegli un formato
10 KG
4.314,00 €
25 KG
9.168,00 €
4.314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 KG
4.314,00 €
25 KG
9.168,00 €
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Beilstein:
1937804
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
4.314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Intervallo di pH utile
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
La qualità delle soluzioni tampone è fondamentale per il successo dei processi biofarmaceutici, giacché i tamponi sono indispensabili in quasi tutti i passaggi della produzione.
La nostra ampia selezione di sostanze tampone, tutte prodotte secondo processi adeguatamente controllati, è tagliata su misura per le vostre esigenze. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio.
Applicazioni
Componente del tampone per la separazione dei peptidi a basso peso molecolare.
La tricina è un tampone biologico spesso denominato tampone di “Good”. Il pKa della tricina corrisponde a 8,1 e la rende un′ottima candidata per le applicazioni biologiche che richiedono il controllo del pH oltre il valore fisiologico. La tricina è considerata non tossica per le linee di coltura cellulari, è altamente solubile in acqua e offre un′elevata limpidezza della soluzione.
Può essere utilizzata in una vasta gamma di applicazioni biologiche, tra cui la formulazione dei terreni di coltura. Alcuni esempi di applicazioni specifiche sono i tamponi per elettroforesi, la purificazione delle proteine e la produzione di reagenti diagnostici.
Confezionamento
Il prodotto è disponibile nei seguenti tipi di confezione:
RES3077T-A701X: contenitore da 100 g
RES3077T-A702X: contenitore da 1 kg
RES3077T-A704X: contenitore da 10 kg
RES3077T-A705X: contenitore da 25 kg
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Arpita Gantayet et al.
Biofouling, 29(1), 77-85 (2012-12-06)
The freshwater zebra mussel (Dreissena polymorpha) is a notorious biofouling organism. It adheres to a variety of substrata underwater by means of a proteinaceous structure called the byssus, which consists of a number of threads with adhesive plaques at the
Hermann Schägger
Nature protocols, 1(1), 16-22 (2007-04-05)
Tricine-SDS-PAGE is commonly used to separate proteins in the mass range 1-100 kDa. It is the preferred electrophoretic system for the resolution of proteins smaller than 30 kDa. The concentrations of acrylamide used in the gels are lower than in
Thierry Rabilloud
Journal of proteomics, 73(8), 1562-1572 (2010-04-17)
Electrophoretic separations of proteins are widely used in proteomic analyses, and rely heavily on SDS electrophoresis. This mode of separation is almost exclusively used when a single dimension separation is performed, and generally represents the second dimension of two-dimensional separations.
Christian Nilsson et al.
Electrophoresis, 31(3), 459-464 (2010-02-02)
Totally porous lipid-based liquid crystalline nanoparticles were used as pseudostationary phase for capillary electroseparation with LIF detection of proteins at physiological conditions using unmodified cyclic olefin copolymer capillaries (Topas, 6.7 cm effective length). In the absence of nanoparticles, i.e. in
Bin Deng et al.
PloS one, 9(7), e102362-e102362 (2014-07-19)
Maresins are a new family of anti-inflammatory and pro-resolving lipid mediators biosynthesized from docosahexaenoic acid (DHA) by macrophages. Here we identified a novel pro-resolving product, 13R,14S-dihydroxy-docosahexaenoic acid (13R,14S-diHDHA), produced by human macrophages. PCR mapping of 12-lipoxygenase (12-LOX) mRNA sequence in