Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 108,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 213,00 € |
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 494,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.620,00 € |
Informazioni su questo articolo
108,00 €
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in a polymerase chain reaction (PCR) buffer used in the single-cell collection[1]
- as a component of lactotroph feeding medium for culturing lactotrophs[2]
- to prepare luciferase assay reagent for luciferase activity assay in firefly Photonis pyralis and as a component in Triton/glycylglycine lysis buffer[3]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
| form powder | form crystalline powder | form solid | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility water: 20% | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?