Vai a
137262
Tricina
EMPROVE® EVOLVE
Sinonimo/i:
N-[tris(idrossimetil)metil]glicina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
164,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
536,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4380,00 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
9310,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested (
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested)
pH
7.4-8.8
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
pKa 
8.1
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Componente del tampone per la separazione dei peptidi a basso peso molecolare.
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.Tricine is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of Tricine is 8.1 which makes Tricine is a good candidate for biological applications that require pH control above physiological. Tricine is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.Tricine can be used in a wide array of biological applications including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for electrophoresis, protein purification and diagnostic reagent production.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T9784T5816T17917
Tricina EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137262
Tricina
Tricina BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T9784
Tricina
Tricina BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T5816
Tricina
Tricina ≥99% (titration), reagent grade, crystalline
Sigma-Aldrich
T17917
Tricina
description
EMPROVE® EVOLVE
description
BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
description
≥99% (titration), reagent grade, crystalline
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
pH
7.4-8.8
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
pH
-
pH
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested (
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested)
impurities
≤0.1% Insoluble matter, ≤0.005% Phosphorus (P)
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
impurities
<0.5% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto