Vai a
RDD024
Tricina
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinonimo/i:
N-[tris(idrossimetil)metil]glicina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
356,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
585,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
98,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.2% water (Karl Fischer)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Componente del tampone per la separazione dei peptidi a basso peso molecolare.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T0377T9784137262
Tricina anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sigma-Aldrich
RDD024
Tricina
Tricina ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T0377
Tricina
Tricina BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T9784
Tricina
Tricina EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137262
Tricina
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
BioXtra
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)