Documenti fondamentali
RES2041D
SAFC
DAB
Sinonimo/i:
3,3′-Diaminobenzidine, 3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
Scegli un formato
RES2041D-A102X
78,00 €
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
RES2041D-A102X
78,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.27
Beilstein:
1212988
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)