Documenti fondamentali
RDD023
Sigma-Aldrich
Saccarosio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
Scegli un formato
500 G
92,80 €
1 KG
142,00 €
2.5 KG
294,00 €
92,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
92,80 €
1 KG
142,00 €
2.5 KG
294,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
92,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
Perdita
≤0.03% loss on drying, 105°C
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Saccarosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S0389
Saccarosio
Saccarosio suitable for microbiology
Millipore
1.07651
Saccarosio
Saccarosio ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Saccarosio
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri™
Sigma-Aldrich
RDD016
D-(+)-Glucosio
Saccarosio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Saccarosio
Qian Peng et al.
BMC plant biology, 20(1), 191-191 (2020-05-08)
Sugar content is an important determinant of fruit sweetness, but details on the complex molecular mechanism underlying fruit sugar accumulation remain scarce. Here, we report the role of sucrose transporter (SUT) family in regulating fruit sugar accumulation in apple. Gene-tagged
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.