RAB0325
Inhibin-B EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Scegli un formato
500,00 €
Scegli un formato
About This Item
500,00 €
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1-10000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... INHBB(3625)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)