Documenti fondamentali
PHR1010
Supelco
Propilparabene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Propil 4-idrossibenzoato, Estere propilico dell’acido 4-idrossibenzoico, Propil parabene
Scegli un formato
1 G
79,10 €
10 G
601,00 €
79,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
79,10 €
10 G
601,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
1103245
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Numero E:
E216
NACRES:
NA.24
79,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. P3650000
traceable to USP 1577008
Famiglia di API
parabens
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità, offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni. Il propilparabene è l′estere benzoato, ampiamente usato come conservante nei prodotti per la cura della persona.
Applicazioni
Questi standard secondari sono classificati come materiali di riferimento certificati. Sono adatti all′uso in diverse applicazioni analitiche incluse, tra le altre, le analisi per il rilascio di farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici per analisi qualitative e quantitative, i test per il controllo di qualità di cibi e bevande e altri requisiti di calibrazione.
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono una multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP (PhEur) e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Inserendo LRAC2080 nello spazio qui sotto si può visualizzare un esempio di certificato di analisi per questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e può non corrispondere al lotto che si riceve.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Parabeni metilici United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1432005
Parabeni metilici
Benzoato sodico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1231
Benzoato sodico
Salicylic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1013
Salicylic acid
Alcool benzilico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1019
Alcool benzilico
2-Phenoxyethanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1121
2-Phenoxyethanol
Potassium sorbate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1278
Potassium sorbate
Hye-Min Kang et al.
Chemosphere, 226, 388-394 (2019-04-05)
Parabens are used as a preservative substance in a wide range of man-made products causing deleterious effects on aquatic organisms and therefore, the concern of their effects to aquatic organisms has been increased. In this study, acute toxicity of methylparaben
Dennis G Maki et al.
Critical care medicine, 39(4), 613-620 (2011-01-05)
Catheter-related bloodstream infection is the greatest threat to the safety of patients on hemodialysis. Catheter lock solutions containing heparin have been linked to an increased risk of hemorrhage and thrombocytopenia. To ascertain the safety and efficacy for prevention of catheter-related
Miguel González-Doncel et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 360-369 (2013-10-08)
Here we proposed a battery of non-invasive biomarkers and a histological survey to examine physiological/anatomical features in embryos, eleutheroembryos (13 days post-fertilization, dpf), and larvae (28-42 dpf) of medaka to investigate the effects of embryonic exposure to propylparaben (PrP). Concentrations <1000 μg
Aeshna Amin et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 75(2), 206-212 (2010-03-09)
p-Hydroxybenzoic acid esters (parabens) are commonly used antimicrobial preservatives in pharmaceutical formulations. Two microorganisms, isolated from non-sterile methyl paraben (MP) and propyl paraben (PP) solutions, were found to degrade the respective parabens. Identification by 16S rRNA partial gene sequencing revealed
C L Barberis et al.
Journal of food protection, 73(8), 1493-1501 (2010-09-08)
Each year, a significant portion of the peanuts produced cannot be marketed because of fungal disease at the postharvest stage and mycotoxin contamination. Antioxidants could be used as an alternative to fungicides to control ochratoxigenic fungi in peanuts during storage.
Articoli
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf