Documenti fondamentali
R886N-10
Sigma-Aldrich
Rat Hippocampal Neurons: RHiN
Scegli un formato
1 EACH
686,00 €
686,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
686,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
686,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rat brain (hippocampus)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Rat Hippocampal Neurons are derived from hippocampi of day 18 embryonic Sprague Dawley rat brains. Cryopreserved immediately after isolation. >1,000,000 cells in Serum-free Freezing Medium.
Origine della linea cellulare
Brain
Applicazioni
Basic research on neuroscience, neurodevelopment, neuronal plasticity, memory formation, navigation, Alzheimer′s disease, stress and depression, epilepsy, and Schizophrenia, disease mechanisms, pathophysiologies, drug screening and development, toxicity testing, immunostaining, live cell imaging, co-culturing, electrophysiology.
Componenti
Serum-free Freezing Medium.
Qualità
Each lot was tested for proper morphology, Stain positive for β III-Tubulin, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.