R8820N-05
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons: RDRGN
Sinonimo/i:
RDRGN cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat spinal cord
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons (RDRGN) are derived from spinal cords of normal embryonic rat (gestation day 15). >500,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3