R8404
Rufinamide
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: 9 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
InChI
1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
POGQSBRIGCQNEG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Implicazioni diagnostiche
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)