Documenti fondamentali
R-035
Supelco
Rufinamide-15N,D2 solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Rufinamide Stable Isotope solution
Scegli un formato
1 ML
184,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
184,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6D2F2N315NO
Peso molecolare:
241.20
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v))
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)