Unfortunately, this product is not tested to determine the unit activity. The solution is performance tested with a recommended starting dilution factor of 1:500.
R7397
ProtectRNA™ RNase Inhibitor 500× Concentrate
RNase inhibitor for in situ hybridization assays
Sinonimo/i:
Ribonuclease inhibitor ProtectRNA™
Scegli un formato
350,00 €
Scegli un formato
About This Item
350,00 €
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
ProtectRNA™ ribonuclease(RNase) Inhibitor inhibits most nucleic acid binding enzymes such as RNase and DNase, reverse transcriptase, some RNA and DNA polymerases, protein synthesis enzymes, and several restriction endonucleases. In contrast, ProtectRNA does not interfere with DNA and RNA hybridizations. The action ofProtectRNA as a nuclease inhibitor can be used as an advantage for in situ hybridization. ProtectRNA is useful during all steps of in situ hybridization for tissue RNA protection from RNase degradation. It is recommended to add ProtectRNA to all aqueous solutions used, from as early as the deparaffinization step until the hybridization is completed.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The 500× concentrate is economical
- Eliminates the need for special dishwashing and“after washing” cleaning and treatments.
Quantità
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hello, I am wondering what the concentration in U/uL of this RNAse inhibitor is. U being units. Best, Charles
1 risposta-