R1158
Ribonuclease Inhibitor
recombinant, expressed in E. coli, 20-40 units/μL
Sinonimo/i:
RNAse inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Stato
buffered aqueous solution
PM
~50 kDa
Concentrazione
20-40 units/μL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- cDNA synthesis from mRNA
- reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)
- in vitro transcription and translation
- mRNA protection from degradation
- formaldehyde cross-linked lncRNA purification
- RNA-fluorescence in situ hybridization (FISH)
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
- Denaturing conditions (i.e., urea or temperatures ≥50 °C) should be avoided as they may cause a release of active ribonuclease from the complex.
- This product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.