Documenti fondamentali
R6258
Supelco
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
Scegli un formato
1 EA
727,00 €
727,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
727,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
727,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. colonna
4.8 cm
Misura
2,000 mL
Descrizione generale
Supplied complete with all fittings necessary for connection to threaded columns. The top has 1/4 -28 fitting.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)