Vai a
B9900
LC column replacement bed supports
column I.D. 1.5 cm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,50 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
55,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
1.5 cm
General description
For use with flow adapter only.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F9017SPK94100006Z304204
description
column I.D. 1.5 cm
description
column I.D. 1.0 cm
description
-
description
fits ST/NS: 24/29 female joint
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
column I.D.
1.5 cm
column I.D.
1.0 cm
column I.D.
-
column I.D.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LC column replacement bed supports
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)