Documenti fondamentali
R3404
Sigma-Aldrich
Reagent Alcohol
95%, Used for histology tissue preparation
Sinonimo/i:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Il prodotto R3404 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
95%
Colore
colorless
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.786-0.818 g/L
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reagent Alcohol is denatured ethanol. It is widely used in histology and cytology for tissue processing.[1]
Applicazioni
Reagent Alcohol has been used for dehydrating tissue samples before embedding in histology.[2]
Componenti
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 85% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol. Contains 5% water.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Evaluating Iron Flux in the Brain
Wong BX, et al.
Metals, 161-193 (2017)
Ada T Feldman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1180, 31-43 (2014-07-13)
The hematoxylin and eosin (H&E) stained tissue section is the cornerstone of anatomical pathology diagnosis. The H&E procedure stains the nucleus and cytoplasm contrasting colors to readily differentiate cellular components. However, staining results are dependent on proper specimen processing, which
U Allenstein et al.
Soft matter, 11(25), 5053-5059 (2015-06-02)
Cells require adhesion to survive, proliferate and migrate, as well as for wound healing and many other functions. The strength of contractile cell forces on an underlying surface is a highly relevant quantity to measure the affinity of cells to
Sonia Soloneski et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 834-844 (2015-03-31)
In vitro effects of the carbamates pirimicarb and zineb and their formulations Aficida® (50% pirimicarb) and Azzurro® (70% zineb), respectively, were evaluated in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells. Whereas the cytokinesis-blocked micronucleus cytome assay was employed to test for genotoxicity
Nicholas J Niemuth et al.
Chemosphere, 135, 38-45 (2015-04-22)
The occurrence of intersex fish, where male reproductive tissues show evidence of feminization, have been found in freshwater systems around the world, indicating the potential for significant endocrine disruption across species in the ecosystem. Estrogens from birth control medications in